Learn More
Elp4 Antibody (SR1794), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200005477 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18607604 100 μg 100 microlitros
18645274 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18607604
Marca: Novus Biologicals NBP322478100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Elp4 Monoclonal antibody specifically detects Elp4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Elp4
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SR1794
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen C11orf19, chromosome 11 open reading frame 19, dJ68P15A.1, elongation protein 4 homolog (S. cerevisiae), elongator complex protein 4, hELP4, PAX6 neighbor gene protein, PAX6NEB, PAXNEBFLJ20498
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Elp4 (Uniprot #: Q96EB1)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26610
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG