missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELOVL7 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18252188 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18252188 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18252188 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP282088UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ELOVL7 Polyclonal antibody specifically detects ELOVL7 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ELOVL7
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ELOVL family member 7, elongation of long chain fatty acids, ELOVL fatty acid elongase 7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ELOVL7 antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human ELOVL7. The immunogen is located within amino acids 40 - 90 of ELOVL7. Amino Acid Squence: PKLMENRKPFELKKA
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79993
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.