missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ELOVL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ELOVL2 |
|---|---|
| Concentración | 0.26 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16859834
|
Proteintech
20308-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16849834
|
Proteintech
20308-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ELOVL2 could be implicated in tissue-specific synthesis of very long chain fatty acids and sphingolipids. This protein may catalyze one or both of the reduction reaction in fatty acid elongation, i. e., conversion of beta-ketoacyl CoA to beta-hydroxyacyl CoA or reduction of trans-2-enoyl CoA to the saturated acyl CoA derivative.Especificaciones
| ELOVL2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| D4A612, Q9JLJ4, Q9NXB9 | |
| 498728, 54326, 54898 | |
| ELOVL2 Fusion Protein Ag14143 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ELOVL2 |
| 0.26 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ELOVL2, SSC2 | |
| Elovl2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto