Learn More
ELOVL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16849834 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16849834 150 μL 150 microlitros
16859834 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16849834
Marca: Proteintech 203081AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
ELOVL2 could be implicated in tissue-specific synthesis of very long chain fatty acids and sphingolipids. This protein may catalyze one or both of the reduction reaction in fatty acid elongation, i. e., conversion of beta-ketoacyl CoA to beta-hydroxyacyl CoA or reduction of trans-2-enoyl CoA to the saturated acyl CoA derivative.
Especificaciones
Antígeno ELOVL2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ELOVL2
N.º de referencia del gen D4A612, Q9JLJ4, Q9NXB9
Alias de gen ELOVL2, SSC2
Símbolos de los genes Elovl2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ELOVL2 Fusion Protein Ag14143
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 498728, 54326, 54898
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG