Learn More
Elk-1, p Ser389 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200073920 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.05 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.05 miligramo
0.10 miligramo
18157809 0.1 mg 0.10 miligramo
18211663 0.05 mg 0.05 miligramo
18679716 0.025 mg 0.03 miligramo
3 options
Código de producto. 18157809
Marca: Novus Biologicals NBP254759
Rabbit Polyclonal Antibody
Elk-1 Polyclonal specifically detects Elk-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Elk1 (p Ser389)
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulación Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, and 50% glycerol. with 0.02% Sodium Azide
Símbolos de los genes ELK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Elk1 (Phospho-Ser389) antibody was raised against a peptide sequence around phosphorylation site of serine 389 (P-R-S (p) -P-A) derived from Human Elk-1.
Peso molecular del antígeno 62 kDa
Método de purificación Epitope affinity purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This antibody detects endogenous level of Elk-1 only when phosphorylated at serine 389.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG