missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ELF3/ESE-1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18259581 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18259581 0.025 mL 25 microlitros
18254012 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18259581 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB600212SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

ELF3/ESE-1 Polyclonal specifically detects ELF3/ESE-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ELF3/ESE-1
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen E74-like factor 3, E74-like factor 3 (ets domain transcription factor, epithelial-specific ), Epithelial-restricted with serine box, epithelial-specific), Epithelium-restricted Ets protein ESX, Epithelium-specific Ets transcription factor 1, EPR-1, ets domain transcription factor, serine box (epithelial-specific), ETS-related transcription factor Elf-3, JEN, serine box
Símbolos de los genes ELF3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno N-terminal sequence and C-terminal sequence of the human ESE-1 protein
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1999
Especificidad de la prueba This recognizes both isoforms of ESE-1.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.