Learn More
ELF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ELF2 |
|---|---|
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16890244
|
Proteintech
12499-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16880244
|
Proteintech
12499-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The ELF2 gene encodes a protein that physically interacts with AML1 and mediates opposing effects on AML1-mediated transcription of the B cell-specific blk gene.Especificaciones
| ELF2 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Q15723, Q9JHC9 | |
| 1998, 361944, 69257 | |
| ELF2 Fusion Protein Ag3170 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ELF2 |
| 0.2 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| E74 like factor 2, ELF2, ELF2A, EU32, NERF, NERF 1A, NERF 1a,b, NERF 1B, NERF 2, New ETS related factor | |
| Elf2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |