missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ELF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 12499-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The ELF2 gene encodes a protein that physically interacts with AML1 and mediates opposing effects on AML1-mediated transcription of the B cell-specific blk gene.Especificaciones
| ELF2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ELF2 | |
| E74 like factor 2, ELF2, ELF2A, EU32, NERF, NERF 1A, NERF 1a,b, NERF 1B, NERF 2, New ETS related factor | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 1998, 361944, 69257 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q15723, Q9JHC9 | |
| Elf2 | |
| ELF2 Fusion Protein Ag3170 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido