missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eletriptan hydrobromide, MedChemExpress

Código de producto. 16454147
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454147 50 mg 50 miligramos
16490698 5 mg 5 miligramos
16478258 10 mg 10 miligramos
16427986 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454147

Marca: Medchem Express HYA0010

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Eletriptan hydrobromide (Eletriptan HBr) is a selective 5-HT1B and 5-HT1D receptor agonist with Ki of 0.92 nM and 3.14 nM, respectively.

Eletriptan hydrobromide (Eletriptan HBr) is a selective 5-HT1B and 5-HT1D receptor agonist with Ki of 0.92 nM and 3.14 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Eletriptan hydrobromide
CAS 177834-92-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27BrN2O2S
Cantidad 50 mg
Sinónimo Eletriptan HBrUK-116044 hydrobromide
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (237.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCC1=CC2=C(NC=C2C[C@@H]3N(CCC3)C)C=C1)(C4=CC=CC=C4)=O.Br
Peso molecular (g/mol) 463.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.43
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.