Learn More
Eletriptan hydrobromide, MedChemExpress
Código de producto. 16427986
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16427986
Marca: Medchem Express HYA0010
MedChemExpress Eletriptan hydrobromide (Eletriptan HBr) is a selective 5-HT1B and 5-HT1D receptor agonist with Ki of 0.92 nM and 3.14 nM, respectively.
Eletriptan hydrobromide (Eletriptan HBr) is a selective 5-HT1B and 5-HT1D receptor agonist with Ki of 0.92 nM and 3.14 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eletriptan hydrobromide
CAS 177834-92-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H27BrN2O2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Eletriptan HBrUK-116044 hydrobromide
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (237.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCC1=CC2=C(NC=C2C[C@@H]3N(CCC3)C)C=C1)(C4=CC=CC=C4)=O.Br
Peso molecular (g/mol) 463.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.43
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.