Learn More
Thermo Scientific™ Cubetas de electroporación
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4524565 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Change view
Click to view available options
Anchura de la separación (métrico):
1 mm
2 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Anchura de la separación (métrico) unitSize
12338212 1 mm paquete de 50
10227570 2 mm paquete de 50
12348212 4 mm paquete de 50
3 options
Código de producto. 12338212
Marca: Thermo Scientific™ 551011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aumente la facilidad de identificación de las muestras y el etiquetado con estas cubetas de electroporación de policarbonato de grado superior que cuentan con tapones mate de colores.
Aumente la facilidad de identificación de las muestras y el etiquetado con las cubetas de electroporación de policarbonato de grado superior Thermo Scientific™ que cuentan con tapones mate de colores.
  • Disponibles con separación entre electrodos de 1 mm, 2 mm o 4 mm
  • Preesterilizadas y envasadas individualmente
  • Compatibles con todos los electroporadores comunes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Anillo de retorta
Material Acero inoxidable
Anchura de la separación (métrico) 1 mm
Diámetro (métrico) 50 mm