Learn More
Elastin Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200065659 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18633862 100 μg 100 microlitros
18666294 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18633862
Marca: Novus Biologicals NBP297589100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Elastin Polyclonal antibody specifically detects Elastin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Elastin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen elastin, FLJ38671, FLJ43523, SVAS, tropoelastin, WBS, WS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Elastin fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2006
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG