Learn More
Elastin Antibody (ELN/2069), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18537315 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18537315 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18537315 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308889AF405
Mouse Monoclonal Antibody
Elastin Monoclonal antibody specifically detects Elastin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Elastin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ELN/2069
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen elastin, FLJ38671, FLJ43523, SVAS, tropoelastin, WBS, WS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Elastin protein (Uniprot: P15502)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2006
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ