Learn More
Elastin Antibody (ELN/1981), Novus Biologicals™
Código de producto. 18646707 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18646707 20 μg 20 microgramos
18641087 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18646707
Marca: Novus Biologicals NBP27576720ug
Mouse Monoclonal Antibody
Elastin Monoclonal antibody specifically detects Elastin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Elastin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon ELN/1981
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen P15502
Alias de gen elastin, FLJ38671, FLJ43523, SVAS, tropoelastin, WBS, WS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Elastin protein (Uniprot: P15502)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2006
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ