Learn More
Elastin Antibody (BA-4), Novus Biologicals™
Código de producto. p-7200437 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
0.50 ml
18083074 0.1 mL 0.10 ml
18731494 0.5 mL 0.50 ml
2 options
Código de producto. 18083074
Marca: Novus Biologicals NB10020760.1ML
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications
Elastin Monoclonal specifically detects Elastin in Human, Porcine, Canine, Feline, Guinea Pig, Goat, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Elastin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon BA-4
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:100
Formulación Ascites, containing less than 0.1% sodium azide with Sodium Azide
N.º de referencia del gen P15502
Alias de gen elastin, FLJ38671, FLJ43523, SVAS, tropoelastin, WBS, WS
Símbolos de los genes ELN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bovine alpha-Elastin.
Método de purificación Ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2006
Especificidad de la prueba This recognizes insoluble elastin, alpha-elastin, soluble non-cross linked precursor of elastin (tropoelastin).
Especies diana Guinea Pig, Feline, Pig, Canine, Sheep, Human, Goat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only