Learn More
eIF4E Antibody (PCRP-EIF4E-1D3), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18594105 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18594105 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18594105 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308884AF594
Mouse Monoclonal Antibody
eIF4E Monoclonal antibody specifically detects eIF4E in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno eIF4E
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-EIF4E-1D3
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CBP, eIF4E, eIF-4E, EIF4E1, EIF4EL1MGC111573, EIF4F, eIF-4F 25 kDa subunit, eukaryotic translation initiation factor 4E, eukaryotic translation initiation factor 4E-like 1, mRNA cap-binding protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human eIF4E protein (Uniprot: P06730)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, mTOR Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1977
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a