Learn More
eIF4B Antibody (1F5) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200075266 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18623936 0.025 mL 0.03 ml
18155049 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18623936
Marca: Novus Biologicals NBP2374880.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
eIF4B Monoclonal specifically detects eIF4B in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno eIF4B
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1F5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EIF-4B, eukaryotic translation initiation factor 4B, PRO1843
Símbolos de los genes EIF4B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human EIF4B expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 80 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, mTOR Pathway, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1975
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only