missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF4A3 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18553450 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18553450 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18553450

Marca: Novus Biologicals NBP306400JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EIF4A3 Polyclonal antibody specifically detects EIF4A3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EIF4A3
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATP-dependent RNA helicase DDX48, ATP-dependent RNA helicase eIF4A-3, DDX48, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 48, DEAD box protein 48, DKFZp686O16189, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, eIF-4A-III, eIF4A-III, EIF4AIII, eukaryotic initiation factor 4A-III, Eukaryotic initiation factor 4A-like NUK-34, eukaryotic translation initiation factor 4A, Eukaryotic translation initiation factor 4A isoform 3, eukaryotic translation initiation factor 4A3, hNMP 265, KIAA0111eukaryotic translation initiation factor 4A, isoform 3, MGC10862, NMP 265, NMP265, Nuclear matrix protein 265, NUK34
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EIF4A3 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9775
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.