missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

eIF4A2 Antibody (PCRP-EIF4A2-2B5), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588745 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18588745 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588745

Marca: Novus Biologicals NBP308883JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

eIF4A2 Monoclonal antibody specifically detects eIF4A2 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno eIF4A2
Aplicaciones ELISA, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-EIF4A2-2B5
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATP-dependent RNA helicase eIF4A-2, BM-010, DDX2Beukaryotic translation initiation factor 4A, isoform 2, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, EIF4A, eIF-4A-II, eIF4A-II, EIF4F, eukaryotic initiation factor 4A-II, eukaryotic translation initiation factor 4A, eukaryotic translation initiation factor 4A2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human eIF4A2 protein (Uniprot: Q14240)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, mTOR Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1974
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.