Learn More
eIF4A2 Antibody (PCRP-EIF4A2-2B5), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18569596 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18569596 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18569596 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308883AF350
Mouse Monoclonal Antibody
eIF4A2 Monoclonal antibody specifically detects eIF4A2 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno eIF4A2
Aplicaciones ELISA, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-EIF4A2-2B5
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATP-dependent RNA helicase eIF4A-2, BM-010, DDX2Beukaryotic translation initiation factor 4A, isoform 2, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, EIF4A, eIF-4A-II, eIF4A-II, EIF4F, eukaryotic initiation factor 4A-II, eukaryotic translation initiation factor 4A, eukaryotic translation initiation factor 4A2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human eIF4A2 protein (Uniprot: Q14240)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, mTOR Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1974
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a