missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EIF3C Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18606465 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18606465 25 μL 25 microlitros
18634076 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18606465

Marca: Novus Biologicals NBP24674125ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EIF3C Polyclonal antibody specifically detects EIF3C in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EIF3C
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
N.º de referencia del gen Q99613
Alias de gen cell migration-inducing protein 17, eIF3 p110, eIF3c, EIF3CL, eIF3-p110, EIF3S8FLJ55450, Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 8, eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 8 (110kD), eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 8, 110kDa, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit C, FLJ53378, FLJ54400, FLJ54404, FLJ55750, FLJ78287, MGC189737, MGC189744
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: YYKFDYKAHQRQLTPPEGSSKSEQDQAENEGEDSAVLMERLCKYIYAKDRTDRIRTCAILCHIYHHALHS
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8663
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.