Learn More
Abnova™ EIF2S1 Recombinant Protein
Código de producto. p-3718670
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16124421
Marca: Abnova™ H00001965P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH02513.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 1965
Peso molecular 60.39
Nombre EIF2S1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MPGLSCRFYQHKFPEVEDVVMVNVRSIAEMGAYVSLLEYNNIEGMILLSELSRRRIRSINKLIRIGRNECVVVIRVDKEKGYIDLSKRRVSPEEAIKCEDKFTKSKTVYSILRHVAEVLEYTKDEQLESLFQRTAWVFDDKYKRPGYGAYDAFKHAVSDPSILDSLDLNEDEREVLINNINRRLTPQAVKIRADIEVACYGYEGIDAVKEALRAGLNCSTENMPIKINLIAPPRYVMTTTTLERTEGLSVLSQAMAVIKEKIEEKRGVFNVQMEPKVVTDTDETELARQMERLERENAEVDGDDDAEEMEAKAED
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen EIF-2/EIF-2A/EIF-2alpha/EIF2/EIF2A
Nombre común EIF2S1
Símbolo de gen EIF2S1
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution