missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EIF2AK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | EIF2AK1 |
---|---|
Concentración | 0.36 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16830045
|
Proteintech
20499-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16820045
|
Proteintech
20499-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The HRI gene is localized to 7p22 where its 3′ end slightly overlaps the 3′ end of the gene JTV1. The two genes are transcribed from opposite strands. Studies in rat and rabbit suggest that the HRI gene product phosphorylates the alpha subunit of eukaryotic initiation factor 2. Its kinase activity is induced by low levels of heme and inhibited by the presence of heme.Especificaciones
EIF2AK1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q63185, Q9BQI3, Q9Z2R9 | |
15467, 27102, 27137 | |
EIF2AK1 Fusion Protein Ag14236 | |
Primary | |
-20°C | |
EIF2AK1 |
0.36 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
EIF2AK1, HCR, Heme controlled repressor, Heme regulated inhibitor, HRI, KIAA1369 | |
Eif2ak1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |