Learn More
Invitrogen™ EIF2AK1 (HRI) Human Protein
EIF2AK1 (HRI) is one of 4 kinases that specifically phosphorylate Ser51 of translation initiation factor eIF2-alpha
1800.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055228.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Peso molecular | 98.6kDa |
Requisitos de almacenamiento | Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. |
Estado normativo | RUO - research use only |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15418713
|
Invitrogen™
PR9072A |
100μg |
1800.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15488793
|
Invitrogen™
PV5857 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
EIF2AK1 (HRI) specifically phosphorylates Ser51 of translation initiation factor eIF2-alpha in response to various environmental stresses, leading to a decrease in protein sythesis. In the case of EIF2AK1, signaling is initiated by low levels of heme.
Especificaciones
NP_055228.2 | |
98.6kDa | |
RUO - research use only | |
EIF2AK1 (HRI) | |
Human | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. | |
Full Length | |
PEK Kinase Family | |
GST Tag | |
Frozen |