Learn More
eIF2A Antibody (3A7A8) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200075686 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18151359 0.1 mL 0.10 ml
18610616 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Código de producto. 18151359
Marca: Novus Biologicals NBP237279
Mouse Monoclonal Antibody
eIF2A Monoclonal specifically detects eIF2A in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno eIF2A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 3A7A8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EIF-2, EIF-2A, EIF2AEIF2, EIF-2alpha, eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa, subunit 1 (alpha, 35kD )
Símbolos de los genes EIF2A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human EIF2A (AA: 448-576) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 65 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Translation Control, Unfolded Protein Response
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83939
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only