missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
eIF2A Antibody (0011), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
428.00€
Especificaciones
| Antígeno | eIF2A |
|---|---|
| Clon | 11 |
| Dilución | Western Blot 1:1000-1:10000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18690724
|
Novus Biologicals
NBP3-23508-100ul |
100 μg |
428.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18602705
|
Novus Biologicals
NBP3-23508-20ul |
20 μg |
428.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
eIF2A Monoclonal antibody specifically detects eIF2A in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| eIF2A | |
| Western Blot 1:1000-1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EIF-2, EIF-2A, EIF2AEIF2, EIF-2alpha, eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa, subunit 1 (alpha, 35kD ) | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic phosphopeptide corresponding to residues around Ser51 of human phospho-eIF2A. | |
| Protein A purified |
| 11 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Chromatin Research, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Phospho Specific, Translation Control, Unfolded Protein Response | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 83939 | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto