missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
eIF2A Monoclonal antibody specifically detects eIF2A in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | eIF2A |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 11 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000-1:10000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | EIF-2, EIF-2A, EIF2AEIF2, EIF-2alpha, eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa, subunit 1 (alpha, 35kD ) |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic phosphopeptide corresponding to residues around Ser51 of human phospho-eIF2A. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?