missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

eIF2 alpha/EIF2S1, p Ser51 Antibody (SR1604), Novus Biologicals™

Código de producto. 18663474 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18663474 100 μg 100 microlitros
18601024 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18663474 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321506100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

eIF2 alpha/EIF2S1 Monoclonal antibody specifically detects eIF2 alpha/EIF2S1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno eIF2 alpha/EIF2S1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SR1604
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:40, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen EIF2, EIF-2, EIF2A, EIF-2A, EIF-2alpha, EIF2S1 eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human phospho-eIF2 alpha/EIF2S1 [Ser51] (Uniprot #: P05198)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Phospho Specific, Translation Control, Unfolded Protein Response
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1965
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.