Learn More
EGR4 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18430491 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25ul
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18430491 25ul 25 microlitros
18278756 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18430491
Marca: Novus Biologicals NBP18099925ul
Rabbit Polyclonal Antibody
EGR4 Polyclonal specifically detects EGR4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno EGR4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen AT133, early growth response 4, early growth response protein 4, EGR-4, NGFIC, NGFI-C, PAT133
Símbolos de los genes EGR4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:PWELLSVGAPGNCGSQGDYQAAPEARFPVIGTKIEDLLSISCPAELPAVPANRLYPSGAYDAFPLAPGDLGEGAEGLPGLLTPPSGEGGSSGDGGEFLASTQPQLSPLGLRSAAAADFPKPL
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25ul
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1961
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only