Learn More
EGR4 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
204.00€ - 463.00€
Especificaciones
| Antígeno | EGR4 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18680782
|
Novus Biologicals
NBP2-92760-0.02ml |
0.02 mL |
204.00€
0.02 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18645762
|
Novus Biologicals
NBP2-92760-0.1ml |
0.1 mL |
463.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
EGR4 Polyclonal antibody specifically detects EGR4 in Mouse samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| EGR4 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Cycle and Replication | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 1961 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| AT133, early growth response 4, early growth response protein 4, EGR-4, NGFIC, NGFI-C, PAT133 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-367 of mouse Egr4 (NP_065621.1). MLHLSDFSGSDALLSKPTEGCAHASPELPRLPARDAPSAAAYPGGDFLSWALSSCGAGGDLTDSCFLEGPAPTPPSGLSYSGSFFIQAVPEHPHDPEALFNLMSGILGLAPFPGPEAAASRSPLDVPFPAGPDALLPDLYSPDLSSAAFPEAFWEAAPSAGAPSQCLFEPQLSPPDVKPGLRAPPASPALDAAASAFKGPYAPWELLSAGVPGNCGSQGSFQTTPEARFSAVGTKVEDLLSISCPAELPGPAARLYQAGAYDTFSLAPGDLGEGTEGLPALLTPPGGEGGSGGEGGEFLAAPPAQLSPLGLRGAATADFSKPLVADLPGGSGVAAPSSPAASFPAAKARRKGRRGGKCSARCFCPRP | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |