Descripción
EGR4 Polyclonal antibody specifically detects EGR4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EGR4 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | AT133, early growth response 4, early growth response protein 4, EGR-4, NGFIC, NGFI-C, PAT133 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-367 of mouse Egr4 (NP_065621.1). MLHLSDFSGSDALLSKPTEGCAHASPELPRLPARDAPSAAAYPGGDFLSWALSSCGAGGDLTDSCFLEGPAPTPPSGLSYSGSFFIQAVPEHPHDPEALFNLMSGILGLAPFPGPEAAASRSPLDVPFPAGPDALLPDLYSPDLSSAAFPEAFWEAAPSAGAPSQCLFEPQLSPPDVKPGLRAPPASPALDAAASAFKGPYAPWELLSAGVPGNCGSQGSFQTTPEARFSAVGTKVEDLLSISCPAELPGPAARLYQAGAYDTFSLAPGDLGEGTEGLPALLTPPGGEGGSGGEGGEFLAAPPAQLSPLGLRGAATADFSKPLVADLPGGSGVAAPSSPAASFPAAKARRKGRRGGKCSARCFCPRP |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |