missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EGR2 Antibody (OTI1B12), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30038394 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30038394 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30038394 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270624PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EGR2 Monoclonal antibody specifically detects EGR2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EGR2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B12
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen AT591, CMT1D, CMT4E, early growth response 2, early growth response 2 (Krox-20 homolog, Drosophila), early growth response protein 2, EGR-2, FLJ14547, Krox-20 homolog, Drosophila, KROX-20, Drosophila, homolog (early growth response-2), KROX20DKFZp686J1957, Zinc finger protein Krox-20
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 156-476 of human EGR2(NP_000390) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, Neurodegeneration, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1959
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.