missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EGR2 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18220573 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18220573 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18220573

Marca: Novus Biologicals NB10092327FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EGR2 Polyclonal specifically detects EGR2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EGR2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AT591, CMT1D, CMT4E, early growth response 2, early growth response 2 (Krox-20 homolog, Drosophila), early growth response protein 2, EGR-2, FLJ14547, Krox-20 homolog, Drosophila, KROX-20, Drosophila, homolog (early growth response-2), KROX20DKFZp686J1957, Zinc finger protein Krox-20
Símbolos de los genes EGR2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal portion of the human EGR2 protein (between amino acids 370-420) [UniProt P11161].
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Research, Neurodegeneration, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1959
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.