missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EGR2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18500554 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18500554 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18500554 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10092327

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EGR2 Polyclonal specifically detects EGR2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EGR2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 - 2.0 μg/mL, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 - 10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P11161
Alias de gen AT591, CMT1D, CMT4E, early growth response 2, early growth response 2 (Krox-20 homolog, Drosophila), early growth response protein 2, EGR-2, FLJ14547, Krox-20 homolog, Drosophila, KROX-20, Drosophila, homolog (early growth response-2), KROX20DKFZp686J1957, Zinc finger protein Krox-20
Símbolos de los genes EGR2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal portion of the human EGR2 protein (between amino acids 370-420) [UniProt P11161].
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1959
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.