Learn More
Eurofins DiscoverX EGFR Protein, Active
Descripción
Receptors that are tyrosine protein kinases include those receptors for epidermal growth factor (EGF), platelet-derived growth factor (PDGF), insulin, and certain lymphokines. Receptor tyrosine kinases are cell surface transmembrane proteins responsible for intracellular signal transduction. They are expressed in many cell types and, after activation by growth factor binding, trigger a series of intracellular pathways leading to a wide variety of responses; e.g. differentiation, proliferation, migration and invasion, angiogenesis, survival. EGF receptor agonism may facilitate wound healing, enhance viral infections, topical inflammation and asthma as well as tumor cell proliferation and metastasis.
GenBank X00588
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecular | 86 kDa |
| Cantidad | 250 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | N-terminal GST |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Truncated |
| Grado de pureza o calidad | ≥54% |
| Expresión | EGFR, active |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.