missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EGFR Antibody (Matuzumab), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18696910 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18696910 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18696910 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP275911PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

EGFR Monoclonal antibody specifically detects EGFR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EGFR
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon Matuzumab
Conjugado PE-Cyanine7
Formulación PBS
Alias de gen avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b)oncogene homolog), ERBB, ErbB1, ERBB1PIG61, HER1, mENA, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
Especie del huésped Human
Inmunógeno The parental mouse antibody was generated by immunizing BALB/c mice intraperitoneally with A431 cells in phosphate buffered saline (PBS). Later on the humanzied version of the antibody was created by grafting CDRs of the murine antibody onto human constant regions.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Cellular Signaling, Growth and Development, Hypoxia, Signal Transduction, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1956
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.