missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eg5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
386.00€ - 500.00€
Especificaciones
| Antígeno | Eg5 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18426460
|
Novus Biologicals
NBP1-84887 |
0.1 mL |
500.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18429240
|
Novus Biologicals
NBP1-84887-25ul |
25 μL |
386.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Eg5 Polyclonal antibody specifically detects Eg5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| Eg5 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| 3832 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Eg5, HKSP, kinesin family member 11, kinesin-like 1, Kinesin-like protein 1, kinesin-like protein KIF11, Kinesin-like spindle protein HKSP, Kinesin-related motor protein Eg5, KNSL1TRIP-5, thyroid receptor interacting protein 5, Thyroid receptor-interacting protein 5, TR-interacting protein 5, TRIP5EG5 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ALIKEYTEEIERLKRDLAAAREKNGVYISEENFRVMSGKLTVQEEQIVELIEKIGAVEEELNRVTELFMDNKNELDQCKSDLQNKTQELETTQKHLQETKLQLVK | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto