Descripción
Eg5 Polyclonal antibody specifically detects Eg5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Eg5 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Alias de gen | Eg5, HKSP, kinesin family member 11, kinesin-like 1, Kinesin-like protein 1, kinesin-like protein KIF11, Kinesin-like spindle protein HKSP, Kinesin-related motor protein Eg5, KNSL1TRIP-5, thyroid receptor interacting protein 5, Thyroid receptor-interacting protein 5, TR-interacting protein 5, TRIP5EG5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ALIKEYTEEIERLKRDLAAAREKNGVYISEENFRVMSGKLTVQEEQIVELIEKIGAVEEELNRVTELFMDNKNELDQCKSDLQNKTQELETTQKHLQETKLQLVK |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?