missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EFHA1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200061934 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18622661 0.02 mL 0.02 ml
18603841 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18622661

Marca: Novus Biologicals NBP2920630.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EFHA1 Polyclonal antibody specifically detects EFHA1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EFHA1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen 1110008L20Rik, EF hand domain family A1, EF hand domain family, member A1, EF-hand domain family, member A1, EF-hand domain-containing family member A1, FLJ25016, FLJ34588, Smhs2 homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human EFHA1 (NP_689939.1). TNETGYQEAIVKEPEIN
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 221154
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.