missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EFCBP2 Antibody (CL0524) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 30291006 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30291006 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30291006

Marca: Novus Biologicals NBP343890

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EFCBP2 Monoclonal antibody specifically detects EFCBP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EFCBP2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon CL0524
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación Lyophilized in 5% Trehalose.
Alias de gen EF-hand calcium binding protein 2, N-terminal EF-hand calcium binding protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a recombinant protein sequence of Q7Z6G3, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54550
Reconstitución Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.