missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EEF2K Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18755532 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18755532 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18755532

Marca: Novus Biologicals NB10087019JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EEF2K Polyclonal antibody specifically detects EEF2K in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EEF2K
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Calcium/calmodulin-dependent eukaryotic elongation factor 2 kinase, calcium/calmodulin-dependent eukaryotic elongation factor-2 kinase, EC 2.7.11, EC 2.7.11.20, eEF-2 kinase, eEF-2Kcalmodulin-dependent protein kinase III, elongation factor-2 kinase, eukaroytic elongation factor 2 kinase, eukaryotic elongation factor 2 kinase, eukaryotic elongation factor-2 kinase, HSU93850, MGC45041
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 675 and 725 of human calcium/calmodulin-dependent eukaryotic elongation factor-2 kinase (EEF2K ) using the numbering given in entry NP_037434.1 (GeneID 29904).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Hypoxia Signaling, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29904
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.