Learn More
EEF1A2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 559.00€
Especificaciones
| Antígeno | EEF1A2 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18472192
|
Novus Biologicals
NBP2-33983-25ul |
25 μL |
369.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18135235
|
Novus Biologicals
NBP2-33983 |
0.1 mL |
559.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
EEF1A2 Polyclonal specifically detects EEF1A2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| EEF1A2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| Q05639 | |
| 1917 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PGMVVTFAPVNITTEVKSVEMHHEALSEALPGDNVGFNVKNVSVKDIRR | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cellular Signaling, Oncogenes, Transcription Factors and Regulators | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| eEF1A-2, EEF1ALFLJ41696, EF1A, EF-1-alpha-2, elongation factor 1-alpha 2, elongation factor-1 alpha, Eukaryotic elongation factor 1 A-2, eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 2, HS1, statin, statin S1, statin-like, Statin-S1, STN, STNL | |
| EEF1A2 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only