missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

eEF-2 Antibody (SR2299), Novus Biologicals™

Código de producto. 18673055 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18673055 100 μg 100 microlitros
18604344 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18673055

Marca: Novus Biologicals NBP321831100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

eEF-2 Monoclonal antibody specifically detects eEF-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno eEF-2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR2299
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:20
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen EF-2, EF2EEF-2, elongation factor 2, eukaryotic translation elongation factor 2, polypeptidyl-tRNA translocase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human eEF-2 (Uniprot #: P13639)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1938
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.