missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EED Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18567272 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 488
Código de producto.
18567272 0.1 mL, DyLight 488
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18567272

Proveedor: Novus Biologicals NBP298765G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EED Polyclonal antibody specifically detects EED in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EED
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen embryonic ectoderm development, HEED, polycomb protein EED, WAIT1, WAIT-1, WD protein associating with integrin cytoplasmic tails 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human EED
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8726
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.