missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Edwardsiella Tarda Antibody (236/128), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18011146 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18011146 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18011146 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10062540C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Edwardsiella Tarda Monoclonal specifically detects Edwardsiella Tarda in Bacteria samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Edwardsiella Tarda
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 236/128
Conjugado DyLight 650
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen aracolobactrum anguillimortiferum, Edwardsiella anguillimortifera
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This product recognizes Edwardsiella tarda. E. tarda is a member of the family Enterobactericeae associated with freshwater ecosystems that that can cause gastoenteritis, wound infections and death due to septicaemia. It is thought that the pathogenicity of this bacteria is due to it's ability to resist phagocytic killing by the host defences. Studies show that replication of E. tarda in murine macrophages is dependant on the type III secretion system and induces an anti-apoptotic effect by up-regulating anti-apoptotic NF-kB target genes.
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.