Learn More
BRAND™ Detergente universal Edisonite Super
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Cubo
Tamaño de la unidad:
5 Kg
Descripción
- Compuesto en polvo para baño de inmersión y ultrasónico.
- Ideal para la eliminación de grasas y aceites naturales, proteínas y sangre.
- Recomendado para vidrio óptico y plásticos sensibles a álcalis y cauchos.
- La hoja de datos de seguridad puede descargarse de www.brand.de
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Detergente neutro |
| Formulario | Compuesto en polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de grasas y aceites naturales, proteínas y sangre |
| Para utilizar con (equipo) | Vidrio óptico y plásticos sensibles a álcalis y cauchos |
| Cantidad | 1 Cubo |
| Volumen (métrico) | 5 kg |