missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDIL3/DEL1 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18278983 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18278983 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18278983 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP128632UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EDIL3/DEL1 Polyclonal specifically detects EDIL3/DEL1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EDIL3/DEL1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen DEL1developmental endothelial locus-1, Developmentally-regulated endothelial cell locus 1 protein, EGF-like repeat and discoidin I-like domain-containing protein 3, EGF-like repeats and discoidin I-like domains 3, Integrin-binding protein DEL1, MGC26287
Símbolos de los genes EDIL3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal portion of human Del-1 (within residues 200-350). [Swiss-ProtNo. O43854]
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10085
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.