missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDARADD Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18679890 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18679890 0.1 mL 0.10 ml
18653370 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18679890 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2922860.1ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EDARADD Polyclonal antibody specifically detects EDARADD in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EDARADD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen crinkled homolog, ectodysplasia A receptor associated death domain, ectodysplasin A receptor associated adapter protein, ectodysplasin-A receptor-associated adapter protein, ED3, EDA3, EDAR-associated death domain, EDAR-associated death domain protein, Protein crinkled homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-215 of human EDARADD (NP_665860.2). MGLRTTKQMGRGTKAPGHQEDHMVKEPVEDTDPSTLSFNMSDKYPIQDTELPKAEECDTITLNCPRNSDMKNQGEENGFPDSTGDPLPEISKDNSCKENCTCSSCLLRAPTISDLLNDQDLLDVIRIKLDPCHPTVKNWRNFASKWGMSYDELCFLEQRPQSPTLEFLLRNSQRTVGQLMELCRLYHRADVEKVLRRWVDEEWPKRERGDPSRHF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 128178
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.