missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDA-A1/Ectodysplasin A1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18295599 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18295599 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18295599

Marca: Novus Biologicals NBP281908

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EDA-A1/Ectodysplasin A1 Polyclonal specifically detects EDA-A1/Ectodysplasin A1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EDA-A1/Ectodysplasin A1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Símbolos de los genes EDA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno EDA-A1 antibody was raised against an 19 amino acid peptide near the center of human EDA-A1. The immunogen is located within amino acids 130 - 180 of EDA-A1. Amino Acid Squence: PDEKPYSEEESRRVRRNKR
Peso molecular del antígeno 39 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1896
Especificidad de la prueba EDA-A1/Ectodysplasin A1 antibody is human, mouse and rat reactive. Multiple isoforms of EDA-A1/Ectodysplasin A1 are known to exist.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.