missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ECT2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200060611 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18639927 25 μL 25 microlitros
18678966 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18639927 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP26863025ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ECT2 Polyclonal antibody specifically detects ECT2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ECT2
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen ARHGEF31, epithelial cell transforming sequence 2 oncogene, Epithelial cell-transforming sequence 2 oncogene, FLJ10461, MGC138291, protein ECT2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SLKEVMTHINEDKRKTEAQKQIFDVVYEVDGCPANLLSSHRSLVQRVETISLGEHPCDRGEQVTLFLFNDCLEIARKRHKVIGTFRSPH
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1894
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.